Tisk…
2,5-Dichlorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dichloro-2-methylbenzene
OR1084-25G
APOSOR1084-25GEA 3150 CZK
APOSOR1084-25G
2,5-Dichlorotoluene 98%
2,5-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Bod varu: 197…200 °C
Bod tání: 44320 °C
Hustota: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000609
CAS číslo: 19398-61-9
EINECS: 243-032-2