Tisk…
N-(Bromomethyl)phthalimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
OR10834-100G
APOSOR10834-100GEA 2730 CZK
APOSOR10834-100G
N-(Bromomethyl)phthalimide 98%
N-(Bromomethyl)phthalimide
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Bod tání: 144…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005897
CAS číslo: 5332-26-3