5-Bromobenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10831-10G
OR10831-1G
OR10831-5G
APOSOR10831-10GEA
1540
CZK
APOSOR10831-10G
APOSOR10831-1G
APOSOR10831-5G
5-Bromobenzofuran
5-Bromobenzofuran
Vzorec:
C₈H₅BrO Bod varu: 260 °C Bod tání: 8 °C Hustota: 1,593 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03407317 CAS číslo: 23145-07-5 |