3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(1-(Phenylsulphonyl)-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
OR10821-1G
OR10821-5G
APOSOR10821-1GEA
0
CZK
APOSOR10821-1G
APOSOR10821-5G
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO₃S MW: 249,284 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067752 CAS číslo: 81453-98-7 |