Tisk…

4-Chloro-2-iodoaniline

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR1082-100G OR1082-25G OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA 2320 CZK
APOSOR1082-100G APOSOR1082-25G APOSOR1082-10G
4-Chloro-2-iodoaniline
4-Chloro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅ClIN
Bod tání: 39…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863737
CAS číslo: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR