Tri(2-furyl)phosphine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10819-1G
OR10819-250MG
APOSOR10819-1GEA
1040
CZK
APOSOR10819-1G
APOSOR10819-250MG
Tri(2-furyl)phosphine
Tri(2-furyl)phosphine
Vzorec:
C₁₂H₉O₃P Bod varu: 136 °C/4mmHg Bod tání: 59…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151857 CAS číslo: 5518-52-5 |