4-Chloro-m-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-3-methylbenzoic acid
OR1080-100G
OR1080-25G
APOSOR1080-100GEA
1700
CZK
APOSOR1080-100G
APOSOR1080-25G
4-Chloro-m-toluic acid
4-Chloro-m-toluic acid
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ MW: 170.6 Bod tání: 212…216 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045853 CAS číslo: 7697-29-2 |