Tisk…
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10786-1G OR10786-5G
APOSOR10786-1GEA 3310 CZK
APOSOR10786-1G APOSOR10786-5G
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Vzorec: C₈H₁₁O₃P
Bod tání: 194…195 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 18945-65-8
UN: 3261
ADR: 8,III