3-Chloroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-3-methoxybenzene
OR1078-250G
OR1078-50G
OR1078-1KG
APOSOR1078-250GEA
3020
CZK
APOSOR1078-250G
APOSOR1078-50G
APOSOR1078-1KG
3-Chloroanisole
3-Chloroanisole
Vzorec:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Bod varu: 193 °C Hustota: 1,164 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000591 CAS číslo: 2845-89-8 EINECS: 220-642-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...