Tisk…
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10776-100G OR10776-25G OR10776-5G
APOSOR10776-100GEA 6220 CZK
APOSOR10776-100G APOSOR10776-25G APOSOR10776-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Vzorec: C₅H₁₁O₄P
Bod varu: 76…79 °C/3mmHg
Hustota: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008769
CAS číslo: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5