Tisk…
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10775-1G OR10775-5G
APOSOR10775-1GEA 2610 CZK
APOSOR10775-1G APOSOR10775-5G
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Vzorec: C₁₂H₁₇O₄P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093040
CAS číslo: 41162-19-0