2-Bromoindene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1077-100G
OR1077-25G
OR1077-500G
APOSOR1077-100GEA
3540
CZK
APOSOR1077-100G
APOSOR1077-25G
APOSOR1077-500G
2-Bromoindene
2-Bromoindene
Vzorec:
C₉H₇Br Bod varu: 127 °C/23,3mmHg Bod tání: 35…38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797863 CAS číslo: 10485-09-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...