Tisk…
4-Bromo-2-methylanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1076-100G OR1076-25G
APOSOR1076-100GEA 2000 CZK
APOSOR1076-100G APOSOR1076-25G
4-Bromo-2-methylanisole 98%
4-Bromo-2-methylanisole
Vzorec: C₈H₉BrO
Bod varu: 124…125 °C/25mmHg
Bod tání: 66…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321139
CAS číslo: 14804-31-0