Tisk…
2-Bromo-5-chloroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10752-100G OR10752-25G OR10752-5G
APOSOR10752-100GEA 2900 CZK
APOSOR10752-100G APOSOR10752-25G APOSOR10752-5G
2-Bromo-5-chloroaniline 97%
2-Bromo-5-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
Bod varu: 128 °C/6,75mmHg
Bod tání: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672942
CAS číslo: 823-57-4