Tisk…
4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1075-100G OR1075-25G
APOSOR1075-100GEA 2280 CZK
APOSOR1075-100G APOSOR1075-25G
4-Bromo-2,6-dimethylanisole
4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Vzorec: C₉H₁₁BrO
MW: 215.09
Bod varu: 117…120 °C/13mmHg
Hustota: 1.347 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143259
CAS číslo: 14804-38-7