Tisk…
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1074-100G OR1074-25G OR1074-5G
APOSOR1074-100GEA 3640 CZK
APOSOR1074-100G APOSOR1074-25G APOSOR1074-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
Bod tání: 155…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143096
CAS číslo: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9