2-Bromo-p-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
OR1073-100G
OR1073-25G
APOSOR1073-100GEA
1240
CZK
APOSOR1073-100G
APOSOR1073-25G
2-Bromo-p-toluidine
2-Bromo-p-toluidine
Vzorec:
C₇H₈BrN MW: 186,05 g/mol Bod varu: 120…122 °C/30mmHg Bod tání: 14…16 °C Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007635 CAS číslo: 583-68-6 EINECS: 209-515-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...