Tisk…
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1072-100G OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-100GEA 1120 CZK
APOSOR1072-100G APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
Bod varu: 232…235 °C
Bod tání: 47…49 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002166
CAS číslo: 3964-56-5