Tisk…
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10712-1G OR10712-25G OR10712-5G
APOSOR10712-1GEA 622 CZK
APOSOR10712-1G APOSOR10712-25G APOSOR10712-5G
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Vzorec: C₇H₆BrNO
Bod tání: 192…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052182
CAS číslo: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6