Tisk…
4-Bromo-o-xylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1,2-dimethylbenzene
OR1071-25G OR1071-100G
APOSOR1071-25GEA 827 CZK
APOSOR1071-25G APOSOR1071-100G
4-Bromo-o-xylene
4-Bromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 214…215 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000086
CAS číslo: 583-71-1
EINECS: 209-518-3