tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10694-100G
OR10694-1KG
OR10694-500G
APOSOR10694-100GEA
3110
CZK
APOSOR10694-100G
APOSOR10694-1KG
APOSOR10694-500G
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Vzorec:
C₁₀H₂₁O₅P Bod varu: 100…103 °C/1,5mmHg Hustota: 1,074 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075414 CAS číslo: 27784-76-5 |