Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10692-100G
OR10692-25G
APOSOR10692-100GEA
12010
CZK
APOSOR10692-100G
APOSOR10692-25G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Vzorec:
C₆H₁₄BrO₃P Bod varu: 98…100 °C/1mmHg Hustota: 1,348 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000239 CAS číslo: 5324-30-1 EINECS: 226-193-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...