Tisk…
4-tert-Butylthiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10686-25G OR10686-5G OR10686-1G
APOSOR10686-25GEA 2690 CZK
APOSOR10686-25G APOSOR10686-5G APOSOR10686-1G
4-tert-Butylthiophenol
4-tert-Butylthiophenol
Vzorec: C₁₀H₁₄S
Bod varu: 238 °C
Bod tání: –11 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00022067
CAS číslo: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6