Tisk…
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(tert-Butyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
OR10685-25G OR10685-5G
APOSOR10685-25GEA 4240 CZK
APOSOR10685-25G APOSOR10685-5G
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₇ClN₂
MW: 200,7084 g/mol
Bod tání: 228 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013387
CAS číslo: 128231-55-0