1,4-Butylenediphosphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,4-Butanediphosphonic acid, 1,4-Butanediphosphonicacid
OR10676-1G
OR10676-250MG
APOSOR10676-1GEA
1660
CZK
APOSOR10676-1G
APOSOR10676-250MG
1,4-Butylenediphosphonic acid
1,4-Butylenediphosphonic acid
Vzorec:
C₄H₁₂O₆P₂ MW: 218,0820 g/mol Bod tání: 221 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631212 CAS číslo: 4671-77-6 UN: 3261 ADR: 8,III |