1,4-Phenylenediphosphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR10672-1G
OR10672-250MG
APOSOR10672-1GEA
3310
CZK
APOSOR10672-1G
APOSOR10672-250MG
1,4-Phenylenediphosphonic acid
1,4-Phenylenediphosphonic acid
Vzorec:
C₆H₈O₆P₂ Bod tání: >260 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00475582 CAS číslo: 880-68-2 UN: 3261 ADR: 8,III |