Tisk…
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1067-5G OR1067-25G
APOSOR1067-5GEA 662 CZK
APOSOR1067-5G APOSOR1067-25G
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Vzorec: C₁₀H₁₂Br₂
Bod tání: 30…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657956
CAS číslo: 129316-09-2