Tisk…
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10660-100G OR10660-25G
APOSOR10660-100GEA 1540 CZK
APOSOR10660-100G APOSOR10660-25G
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Vzorec: C₂₁H₁₉O₂P
Bod tání: 165…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008455
CAS číslo: 2605-67-6
EINECS: 220-018-4