Tisk…
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1066-100G OR1066-25G OR1066-5G
APOSOR1066-100GEA 8670 CZK
APOSOR1066-100G APOSOR1066-25G APOSOR1066-5G
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
3-tert-Butyl-1-bromobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
Bod varu: 95…98 °C/10mmHg
Hustota: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234661
CAS číslo: 3972-64-3