Tisk…
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine
OR1065-25G OR1065-5G OR1065-100G
APOSOR1065-25GEA 1040 CZK
APOSOR1065-25G APOSOR1065-5G APOSOR1065-100G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123.1525 g/mol
Bod varu: 351 °C
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956021
CAS číslo: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2