Tisk…
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10639-25G OR10639-5G OR10639-100G
APOSOR10639-25GEA 2070 CZK
APOSOR10639-25G APOSOR10639-5G APOSOR10639-100G
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Vzorec: C₂₀H₁₆NP
Bod tání: 189…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00567633
CAS číslo: 16640-68-9
EINECS: 240-689-7