Tisk…
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10636-100G OR10636-25G OR10636-500G
APOSOR10636-100GEA 1950 CZK
APOSOR10636-100G APOSOR10636-25G APOSOR10636-500G
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443,32 g/mol
Bod tání: 204…209 °C
Bod vzplanutí: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011906
CAS číslo: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5