Tisk…
4,5-Dichlorophthalonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1063-250MG OR1063-5G OR1063-1G
APOSOR1063-250MGEA 1160 CZK
APOSOR1063-250MG APOSOR1063-5G APOSOR1063-1G
4,5-Dichlorophthalonitrile 95%
4,5-Dichlorophthalonitrile
Vzorec: C₈H₂Cl₂N₂
Bod tání: 180…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191408
CAS číslo: 139152-08-2