Tisk…
2-Aminoimidazole hemisulphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
OR10629-1G OR10629-25G OR10629-5G
APOSOR10629-1GEA 622 CZK
APOSOR10629-1G APOSOR10629-25G APOSOR10629-5G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Vzorec: C₆H₁₂N₆O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013162
CAS číslo: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9