N-Boc-4-bromoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromoaniline, N-BOC protected, tert-Butyl (4-bromophenyl)carbamate
OR10620-25G
OR10620-5G
OR10620-1G
APOSOR10620-25GEA
2480
CZK
APOSOR10620-25G
APOSOR10620-5G
APOSOR10620-1G
N-Boc-4-bromoaniline
N-Boc-4-bromoaniline
Vzorec:
C₁₁H₁₄BrNO₂ Bod tání: 103…106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01006612 CAS číslo: 131818-17-2 |