2,3-Dibromopropyl acrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Acrylic Acid 2,3-Dibromopropyl Ester
OR1062-5G
OR1062-1G
OR1062-25G
APOSOR1062-5GEA
992
CZK
APOSOR1062-5G
APOSOR1062-1G
APOSOR1062-25G
2,3-Dibromopropyl acrylate
2,3-Dibromopropyl acrylate
Vzorec:
C₆H₈Br₂O₂ Bod varu: 112 °C/1,2mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059461 CAS číslo: 19660-16-3 |