Tisk…
1-Butylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10619-25G OR10619-100G OR10619-5G
APOSOR10619-25GEA 1070 CZK
APOSOR10619-25G APOSOR10619-100G APOSOR10619-5G
1-Butylboronic acid 96%
1-Butylboronic acid
Vzorec: C₄H₁₁BO₂
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002106
CAS číslo: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7