Tisk…
4-Bromfenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10618-25G OR10618-100G OR10618-500G
APOSOR10618-25GEA 622 CZK
APOSOR10618-25G APOSOR10618-100G APOSOR10618-500G
4-Bromfenol 98%
4-Bromfenol
Vzorec: C₆H₅BrO
MW: 173.01
Bod varu: 235…238 °C
Bod tání: 61…66 °C
Hustota: 1.84 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002313
CAS číslo: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,01413