Tisk…
4-Bromanilin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10617-100G OR10617-25G
APOSOR10617-100GEA 2240 CZK
APOSOR10617-100G APOSOR10617-25G
4-Bromanilin 98%
4-Bromanilin
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Bod varu: 222…224 °C
Bod tání: 56…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007822
CAS číslo: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01388