Tisk…

1,3-Dibromo-2-propanol

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR1061-1G OR1061-25G OR1061-5G
APOSOR1061-1GEA 827 CZK
APOSOR1061-1G APOSOR1061-25G APOSOR1061-5G
1,3-Dibromo-2-propanol
1,3-Dibromo-2-propanol
Vzorec: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
Bod varu: 215 °C
Hustota: 2,136 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000216
CAS číslo: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR