Tisk…
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10607-100G OR10607-25G OR10607-500G
APOSOR10607-100GEA 1490 CZK
APOSOR10607-100G APOSOR10607-25G APOSOR10607-500G
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Vzorec: C₁₀H₂₀B₂O₄
Bod tání: 175…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093062
CAS číslo: 201733-56-4