Tisk…
Bis(hexylene glycolato)diboron
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10606-25G OR10606-100G
APOSOR10606-25GEA 1700 CZK
APOSOR10606-25G APOSOR10606-100G
Bis(hexylene glycolato)diboron
Bis(hexylene glycolato)diboron
Vzorec: C₁₂H₂₄B₂O₄
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246008
CAS číslo: 230299-21-5