Tisk…
3-Phenylbenzoic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Biphenyl-3-carboxylic acid, 3-Biphenylcarboxylic acid, 1,1'-Biphenyl-3-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid
OR10604-1G OR10604-25G OR10604-5G
APOSOR10604-1GEA 622 CZK
APOSOR10604-1G APOSOR10604-25G APOSOR10604-5G
3-Phenylbenzoic acid 98+%
3-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Bod tání: 164…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045846
CAS číslo: 716-76-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III