Tisk…
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Phenylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR10602-1G OR10602-25G OR10602-5G
APOSOR10602-1GEA 622 CZK
APOSOR10602-1G APOSOR10602-25G APOSOR10602-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₂₁BN₂O₂
MW: 284,16 g/mol
Bod tání: 86…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789252
CAS číslo: 761446-45-1
EINECS: 261-911-9