Tisk…
2-Amino-6-chloropurine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
OR10600-100G OR10600-25G OR10600-500G
APOSOR10600-100GEA 910 CZK
APOSOR10600-100G APOSOR10600-25G APOSOR10600-500G
2-Amino-6-chloropurine 99%
2-Amino-6-chloropurine
Vzorec: C₅H₄ClN₅
MW: 169.57
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075252
CAS číslo: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7