4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR1060-25G
OR1060-100G
OR1060-5G
APOSOR1060-25GEA
1290
CZK
APOSOR1060-25G
APOSOR1060-100G
APOSOR1060-5G
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄BrClO₂ MW: 235,46 g/mol Bod tání: 171…175 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00040903 CAS číslo: 59748-90-2 EINECS: 261-911-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |