Tisk…
4-Vinylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(4-vinylphenyl)borane, (4-Vinylphenyl)metaboric acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid
OR10599-25G OR10599-5G
APOSOR10599-25GEA 3640 CZK
APOSOR10599-25G APOSOR10599-5G
4-Vinylphenylboronic acid 97%
4-Vinylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₂
MW: 147.97
Bod tání: 190…193 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00239441
CAS číslo: 2156-04-9