Tisk…
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
OR10596-5G OR10596-10G OR10596-25G
APOSOR10596-5GEA 622 CZK
APOSOR10596-5G APOSOR10596-10G APOSOR10596-25G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₂₃H₁₈N₂O
MW: 338,41 g/mol
Bod tání: 187…192 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179554
CAS číslo: 33016-47-6