2,4,5-Triiodoimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10591-5G
OR10591-1G
OR10591-10G
APOSOR10591-5GEA
910
CZK
APOSOR10591-5G
APOSOR10591-1G
APOSOR10591-10G
2,4,5-Triiodoimidazole
2,4,5-Triiodoimidazole
Vzorec:
C₃HI₃N₂ Bod tání: 186…188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068812 CAS číslo: 1746-25-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...