Tisk…
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 5-Formylthiazole
OR10588-1G OR10588-5G
APOSOR10588-1GEA 870 CZK
APOSOR10588-1G APOSOR10588-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Vzorec: C₄H₃NOS
MW: 113,14 g/mol
Bod varu: 92…94 °C/16mmHg
Hustota: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179516
CAS číslo: 1003-32-3